Läs mer
Nimodipin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15521242 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15521242 1 g 1g
15535076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15521242 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 329280010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 66085-59-4 | Molekylformel: C21H26N2O7 | Molekylvikt: 418,45 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66085-59-4
Molekylformel C21H26N2O7
Molekylvikt (g/mol) 418.45
MDL-nummer MFCD00153848
InChI-nyckel UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC-namn 3-O-(2-metoxietyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimodipine
Smältpunkt 124,0 °C till 130,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,6636
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i DMSO
Formel vikt 418.44
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.