Läs mer
R&D Systems™ Nimodipine
Beskrivning
L-type Ca2+ channel blocker. Induces autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimodipine |
| CAS | 66085-59-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C21H26N2O7 |
| Formel vikt | 418.45 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.45 |