Läs mer
Nimodipine, 98+%
Beskrivning
Potent L-typ kalciumkanalantagonist
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimodipine |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 14,6551 |
| Formel vikt | 418.44 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning