Läs mer
Nimodipine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimodipine-d7 |
| CAS | 1246815-36-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21H19D7N2O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-(2-Methoxyethyl) 5-(1-Methylethyl-d7) Ester, (+/-)-Nimodipine-d7, Admon-d7, BAY-e 9736-d7, Nimodipine AP-d7, Nimotop-d7, Periplum-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3/i1D3,2D3,12D |
| LEDER | O=C(OCCOC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.48 |
| Formel vikt | 425.2179 |
| Visa mer |