Läs mer
Nimodipine, LoGiCal
Produktkod. 30462314
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462314 10 mg
1 options
Produktkod. 30462314 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0416.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Analyt- eller komponentnamn Nimodipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-(2-metoxietyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 418.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 418,174 g/mol