Läs mer
Nimodipine, Mikromol™
Produktkod. 17982806
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17982806 100 mg
1 options
Produktkod. 17982806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0416.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nimodipine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Analyt- eller komponentnamn Nimodipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H26 N2 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum, (+/-)-Nimodipine
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-(2-metoxietyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 418.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 418,174 g/mol