missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nimodipine, MP Biomedicals™

Produktkod. 11435901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435901 25 mg 25mg
11445901 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11435901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215980325

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 66085-59-4
Molekylformel C21H26N2O7
Molekylvikt (g/mol) 418.45
MDL-nummer MFCD00153848
InChI-nyckel UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC-namn 3-(2-methoxyethyl) 5-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nimodipine
Färg Gult
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 418.4
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.