Läs mer
Nimodipine, TRC
Produktkod. 30138483
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138483 10 g
30134371 100 mg
30007395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN47820010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66085-59-4
Molekylformel C21 H26 N2 O7
Molekylvikt (g/mol) 418.44
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-(1-methylethyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester (9CI), (±)-Nimodipine, Admon, BAY-e 9736, Nimodipine, Nimodipine AP, Nimotop, Periplum
IUPAC-namn 3-O-(2-metoxietyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nimodipine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Formel vikt 418.174