Läs mer
Nimorazole, MedChemExpress
Beskrivning
Nimorazole (K-1900), a 2-nitroimidazole, is a hypoxic cell-radiation sensitizer. Nimorazole has anti-infective and anti-protozoal against trichomoniasis. Nimorazole has the potential for head and neck cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimorazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 6506-37-2 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H14N4O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | K-1900 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (147.33 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |