Läs mer
Nimorazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimorazole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O3/c14-13(15)9-7-10-8-12(9)2-1-11-3-5-16-6-4-11/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vikt | 226.1066 |