Läs mer
Nimorazole, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15990212 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15990212 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15990212 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R145010MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 6506-37-2
Fysisk form Solid
Molekylformel C9H14N4O3
InChI-nyckel MDJFHRLTPRPZLY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=CN=CN1CCN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-[2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]morpholine
Industry Type Antibiotics
Molekylvikt (g/mol) 226.24
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard