Läs mer
Nimustine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Nimustine hydrochloride (ACNU) is a DNA cross-linking and DNA alkylating agent, which induces DNA replication blocking lesions and DNA double-strand breaks and inhibits DNA synthesis, commonly used in chemotherapy for glioblastomas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nimustine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 55661-38-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H14Cl2N6O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ACNU |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (202.17 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |