Läs mer
Cole-Parmer™ Nine-Position Stirring Hot Plate
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Each stirring position is individually controlled to perform different mixing applications at the same time
- Front panel controls are positioned to prevent you from touching the hot plate
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 120 V |
| Inkluderar | 6 ft. Cord with Plug |
| Längd (engelska) | 17.5 in. |
| Höjd (metrisk) | 11.43 cm |
| Temperatur (metrisk) | 100°C to 450°C |
| Temperatur (engelska) | 212°F to 845°F |
| Höjd (engelska) | 4.5 in. |
| Frekvens | 60 Hz |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Visa mer |