Learn More
Mettler Toledo™ NineFocus™ Analog Measurement Module (AMM) ledningsförmåga
Description
- Bakåtkompatibel: Maximal flexibilitet för alla tillämpningar tack vare full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. ISM) med en analog modul
- Designad för att utvecklas: Utöka produktiviteten i mätaranalys genom att lägga till ytterligare moduler. Främja hållbarhet Våra högkvalitativa moduler är tillverkade av 100 % återvunnen plast, vilket hjälper till att minska det ekologiska fotavtrycket
- Främja hållbarhet: Våra högkvalitativa moduler är tillverkade av 100 % återvunnen plast, vilket hjälper till att minska det ekologiska fotavtrycket
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Automatisk |
| Typ | Mätmodul för ledningsförmåga |
| Mått (L x B x H) | 12 x 7 x 3.5 cm |
| IP-betyg | IP52 |
| Längd (metrisk) | 12 cm |
| Vikt (metrisk) | 0.1 kg |