Läs mer
Mettler Toledo™ NineFocus™ barometertrycksensor USB
Produktkod. 31454069
Change view
Produkttyp:
Digital barometer
Produktkod. Produkttyp
31454069 Digital barometer
1 options
Produktkod. 31454069 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 31052302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.00 SEK
    781.66 SEK / Paket med 1
    Save 102.34 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Designad för användning med NineFocus-mätare. Den kopplas till USB-A-porten och mäter omgivningstrycket för att stödja mätning av löst syre.
  • Barometertrycksensorn är designad för användning med NineFocus-mätare. Den kopplas till USB-A-porten och mäter omgivningstrycket för att stödja mätning av löst syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (barometer) ±1 mbar
Fuktighetsområde 5 till 95 % RH
Upplösning (fuktighet) 0.01
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
Produkttyp Digital barometer
Höjd (metrisk) 4 cm
Längd (metrisk) 11.8 cm
Bredd (metrisk) 7 cm
Vikt (metrisk) 25 g