Läs mer
Mettler Toledo™ NineFocus™ Control Terminal Mounting Kit for EasyPlace
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kalibrering:
Automatic
Beschreibung
- Flexible footprint on bench: The kit enables the detachable terminal to be safely mounted on top of the EasyPlace Electrode Arm, saving valuable space and increasing convenience
- Ergonomic operation: Mounted on top of the Electrode Arm EasyPlace, the NineFocus control terminal can be operated in an upright position, reducing light reflection
- Save bench space: The kit is a perfect fit with the EasyPlace Electrode Arm and the control terminal of the NineFocus meter. Together, they form a tidy and compact setup
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrering | Automatic |
| Typ | Mounting Kit |
| Mått (L x B x H) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Höjd (metrisk) | 5.5 cm |
| IP-betyg | IP52 |
| Längd (metrisk) | 24.1 cm |
| Rekommenderade tillbehör | Meter Accessories |
| Vikt (metrisk) | 3600 g |
| Bredd (metrisk) | 22.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur