Läs mer
Mettler Toledo™ NineFocus™ digitala mätmodul (DMM) DES™
Produktkod. 31454051
Change view
Mått (L x B x H):
12 x 7 x 3,5 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
31454051 12 x 7 x 3,5 cm
1 options
Produktkod. 31454051 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 31052301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4675.00 SEK
    3985.64 SEK / Paket med 1
    Save 689.36 SEK
    14% Av
I lager
Designad för pH-, redox-, ledningslednings- och DO-mätningar, kopplas den till InLab™ DES™ sensorer för tillförlitlig multiparameterprestanda.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar (pH, redox, kondensator, DO) med DMM. Utöka produktiviteten i mätaranalys genom att lägga till ytterligare moduler.
  • Smarta besparingar: Spara på en ny mätare genom att lägga till en parameter när som helst med en Digital Measurement Module (DMM).
  • Främja hållbarhet: Våra högkvalitativa moduler är tillverkade av 100 % återvunnen plast, vilket hjälper till att minska det ekologiska fotavtrycket.
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Hållbar: Ökad effektivitet med sensordiagnostik: snabbare problemlösning, mindre driftstopp, maximal sensorlivslängd och stöd för förebyggande underhåll.
  • Ligg steget före: Sensorns diagnostiska kapacitet ger sinnesro för sensorns tillstånd. Den stödjer förebyggande underhåll, maximerar sensorns livslängd och förhindrar för tidig bortkastning.
  • Hållbara investeringar: DES™ digitala sensorer är ett smart val. Att behålla mätutrustningen och endast byta ut sensoraxeln i slutet av dess livslängd, eller den avtagbara kabeln som kan användas för alla sensorer, hjälper till att minska materialavfall och därmed det ekologiska fotavtrycket.
  • Öka produktivitet och effektivitet: Med diagnostiserade fel möjliggör användarens vägledning med felsökningsrekommendationer snabbare problemlösning, vilket minskar driftstopp. Det minimerar också hanteringsfel och minskar därmed behovet av specialiserad utbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mätmodul
Mått (L x B x H) 12 x 7 x 3,5 cm
Höjd (metrisk) 3.5 cm
IP-betyg Hold (Håll)
Längd (metrisk) 12 cm
Vikt (metrisk) 0.1 kg
Bredd (metrisk) 7 cm