Läs mer
Mettler Toledo™ NineFocus™ Meter Mounting Kit Wall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31454062 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kalibrering:
Automatic
Produktkod. 31454062
Brand: Mettler Toledo™ 31052307
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The kit allows the NineFocus meter to be securely mounted on the wall, freeing up valuable bench space.
  • Flexible footprint on bench: Save valuable bench space with the NineFocus meter wall mounting kit. It keeps your workspace organized and efficient and improves productivity.
  • Save bench space: The kit is a perfect fit with the NineFocus meter. Together, they form a tidy and compact setup, saving valuable space on the bench
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Automatic
Typ Mounting Kit
Mått (L x B x H) 20 x 19 x 19.2 cm
Höjd (metrisk) 19.2 cm
IP-betyg IP52
Längd (metrisk) 20 cm
Rekommenderade tillbehör Meter Accessories
Vikt (metrisk) 700 g
Bredd (metrisk) 19 cm