Läs mer
Mettler Toledo™ NineFocus™ Protective Cover for Control Terminal
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kalibrering:
Automatic
Beskrivning
- Protect your investment: The cover provides an extra barrier to protect your NineFocus control terminal from spills and splashes. It can easily be replaced
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Automatic |
| Typ | Protective Cover |
| Mått (L x B x H) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Höjd (metrisk) | 5.5 cm |
| IP-betyg | IP52 |
| Längd (metrisk) | 24.1 cm |
| Rekommenderade tillbehör | Meter Accessories |
| Vikt (metrisk) | 150 g |
| Bredd (metrisk) | 22.5 cm |