missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ningetinib Tosylate, MedChemExpress
Beskrivning
Ningetinib Tosylate is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ningetinib Tosylate |
| CAS | 1394820-77-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H37FN4O8S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.CC2=C(C(NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC5=C4C=CC(OCC(C)(O)C)=C5)C=C3)=O)C(N(C6=CC=CC=C6)N2C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 728.79 |
| Formel vikt | 728.79 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?