Läs mer
Ninhydrin, 99 %
Produktkod. 11458603
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458603 10 g 10g
11488730 25 g 25g
11468603 50 g 50g
11478603 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10409.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Ninhydrin används för bestämning av aminogrupper i aminosyror, peptider och proteiner. Den finner tillämpning inom kriminalteknik för analys av latenta fingeravtryck på porösa ytor som papper. Det används också i tunnskiktskromatografi (TLC ) för att övervaka utvecklingen av kemiska reaktioner. I Kaiser-testet spelar det en viktig roll att övervaka avskyddet vid peptidsyntes i fast fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ninhydrin används för bestämning av aminogrupper i aminosyror, peptider och proteiner. Den finner tillämpning inom kriminalteknik för analys av latenta fingeravtryck på porösa ytor som papper. Det används också i tunnskiktskromatografi (TLC ) för att övervaka utvecklingen av kemiska reaktioner. I Kaiser-testet spelar det en viktig roll att övervaka avskyddet vid peptidsyntes i fast fas.
Löslighet
Löslig i vatten, aceton, etanol och metanol. Något lösligt i kloroform och eter.
Anteckningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, aminer, alkalier och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-47-2
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.143
MDL-nummer MFCD00003791
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
Smältpunkt 251 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 10 g
Beilstein 1910963
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6554
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, etanol och metanol. Lätt löslig i kloroform och eter.
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ninhydrin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.