Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-reagens
Produktkod. 11360508
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360508 500 g 500g
11340508 25 g 25g
11350508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360508 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043846.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Reagens för bestämning av aminosyror och amininnehållande föreningar, som mellanprodukt.Ninhydrin används för bestämning av aminogrupper i aminosyror, peptider och proteiner. Den finner tillämpning inom kriminalteknik för analys av latenta fingeravtryck på porösa ytor som papper. Det används också i tunnskiktskromatografi (TLC ) för att övervaka utvecklingen av kemiska reaktioner. I Kaiser-testet spelar det en viktig roll att övervaka avskyddet vid peptidsyntes i fast fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Reagens för bestämning av aminosyror och amininnehållande föreningar, som mellanprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-47-2
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.143
MDL-nummer MFCD00003791
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
Smältpunkt 251 °C (dekomposition)
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 1910963
Merck Index 14,6554
Färg Brun till gul
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton, etanol och metanol; Lätt löslig i kloroform och eter.
Kvantitet 500 g
Fysisk form Kristallin
Formel vikt 178.14
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.