Läs mer
Ninhydrin, EMD-Millipore
Produktkod. 15824910
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15824910 100 mL Glass 100ml
1 options
Produktkod. 15824910 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1067050100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ready-to-use spray solutions for thin-layer chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
CAS 485-47-2
Explosionsgräns 2 to 13.4 %(V) (2-Propanol)
Tändpunkt 425°C (2-Propanol)
Förpackning Glass
Molekylformel C9H6O4
Kvantitet 100 mL
Synonym ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Ångtryck 42.4 hPa (20°C)