Läs mer
Ninhydrin Monohydrat, Extra Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10356380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10356380 500 g 500g
10569190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/2158/53
Kemiska identifierare
CAS 485-47-2
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.143
MDL-nummer 3791
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
Formel vikt 178.14g/mol
Förpackning Glasburk
Färg Gult
pH 4.6 to 5.6
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.