Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ozonvänlig spray färdig att använda TLC
Produktkod. 10780971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
240 ml
Produktkod. Kvantitet
10780971 240 ml
1 options
Produktkod. 10780971 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327022400
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
Kokpunkt >34,0 °C
CAS 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3
Förpackning Sprejburk
Molekylformel C9H6O4
MDL-nummer MFCD00003791
Densitet 0.81
Merck Index 15, 6640
Kvantitet 240 ml
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Vnetljive in nevnetljive aerosole Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H222-Extremt brandfarlig aerosol.
  • H229-Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P251-Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  • P410+P412-Skyddas från solljus Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.