Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-reagens
Produktkod. 10404701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10404701 25 g Glasflaska 25g
10055780 10 g Glasflaska 10g
10334792 100 g Glasflaska 100g
10287183 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10404701 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415720250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 485-47-2
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.143
MDL-nummer MFCD00003791
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
Smältpunkt 250,0 °C
Identifiering Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Känslighet (till aminosyror) Klarat test
Densitet 0.81
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Färg Brun/vit till vit
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, svagt lösliga i eter och kloroform
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristaller
Formel vikt 178.14
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.