Läs mer
Ninhydrin, 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, Ricca Chemical
Produktkod. 31940514
Change view
Kvantitet:
120 mL
Produktkod. Kvantitet
31940514 120 mL
1 options
Produktkod. 31940514 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R5309350120C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin Solution 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, In Isopropanol
CAS 485-47-2, 67-63-0
Molekylformel C9H6O4
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) Mixture
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Procent renhet 0.5% W/V
Kvalitet Indicator
Förpackning Amber Glass Bottle
Färg Colorless to Yellow
Kvantitet 120 mL
Fysisk form Liquid