Läs mer
Ninhydrinlösning, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NINHYDRIN SOLUTION
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: butanol