Läs mer
Ninhydrin Spray Refill, Pure, 0.5% Ninhydrin In Butan-1-ol, Fisher Chemical
Produktkod. 10254010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10254010 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10254010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/2161/90
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
500 ml, bärnstensfärgad glasflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -90°C
Kokpunkt 117.4°C
CAS 485-47-2
Molekylformel C9H6O4
MDL-nummer 3791
InChI-nyckel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxiinden-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Formel vikt 74.0694g/mol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 6.5&25
Färg Färglös
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3