Läs mer
Ninhydrin och tennkloridreagens R1 EU Farmakopén, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent. |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1058301 |
| Koncentration | 1.000±0.002 g/L |
| Element | Ninhydrin, Stannous Chloride |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
| Kvantitet | 100 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent R1 (A +B). European Pharmacopoeia Ref: 1058302 (RP 133)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.