Läs mer
Ninhydrin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ninhydrin |
| CAS | 485-47-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H6 O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H |
| LEDER | OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2,2-dihydroxyinder-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Show More |