Läs mer
Ninhydrin, TRC
Produktkod. 30478533
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30478533 5 g
1 options
Produktkod. 30478533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4782805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
CAS 485-47-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H6 O4
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate
InChI formel InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
LEDER OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2,2-dihydroxyinder-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Formel vikt 178.0266