Learn More
Skytec Ninja Flex arbetshandskar
Description
- Det lätta nylon/lycra-fodret (15 gauge) bibehåller en supertunn ''känsla'' för förbättrad fingerfärdighet, passform och komfort
- Anatomiskt designad för höga nivåer av komfort och taktil beröring
- Nötnings- och rivbeständig
- Utmärkt grepp i både våta och torra miljöer
- Silikon och luddfri
- Sömlös liner förhindrar irritation
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE CAT II |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN420 |
| Klorerad | Nej |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Naturlatex |
| Färg | Rött, Grå |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Show More |