Läs mer
Skytec Ninja Flex arbetshandskar
Produktkod. 17892194
Change view
Storlek:
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17892194 10, X-large
17862194 7, Liten
17852194 8, Intermediär
17842164 9, Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17892194 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKY194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 SEK
    329.30 SEK / 10 par
    Save 197.70 SEK
    37% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ninja Flex Work Gloves har sömlöst lätt foder och latexbeläggning som bibehåller en övergripande supertunn känsla för förbättrad fingerfärdighet, passform och komfort. För manuell hantering i fuktiga och torra förhållanden.
  • Det lätta nylon/lycra-fodret (15 gauge) bibehåller en supertunn ''känsla'' för förbättrad fingerfärdighet, passform och komfort
  • Anatomiskt designad för höga nivåer av komfort och taktil beröring
  • Nötnings- och rivbeständig
  • Utmärkt grepp i både våta och torra miljöer
  • Silikon och luddfri
  • Sömlös liner förhindrar irritation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE CAT II
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN388, EN420
Klorerad Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Naturlatex
Färg Rött, Grå
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon, Latex
Produkttyp Grepphandske
Storlek 10, X-large
För användning med (applikation) Allmän hantering
Handske manschettstil Elastisk
Motståndskraftig mot Abrasion
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 240 mm