Läs mer
Skytec Ninja X4 arbetshandskar
Beskrivning
- Nivå B skärmotstånd (EN388:2016)
- Hög motståndskraft mot nötning
- Foder som andas
- Elastisk handled ger en säker passform
- Marmorerad grå och svart färg förlänger den bärbara livslängden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE CAT II, ANSI Skära |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN420 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Bi-polymer |
| Färg | Grå, Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nylon, Glasfiber, Polyuretan, Nitril |
| Visa mer |