Läs mer
Nintedanib Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nintedanib Carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27- |
| Formel vikt | 525.2376 |
| Procent renhet | >95% |