missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nintedanib Demethyl-O-glucuronic Acid, TRC

Produktkod. 30471811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30471811 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4782950.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nintedanib Demethyl-O-glucuronic Acid
CAS 1352789-50-4
Molekylformel C36 H39 N5 O10
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Nintedanib Metabolite M2
InChI formel InChI=1S/C36H39N5O10/c1-39-14-16-41(17-15-39)19-26(42)40(2)23-11-9-22(10-12-23)37-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(18-25(24)38-33(27)46)35(49)51-36-31(45)29(43)30(44)32(50-36)34(47)48/h3-13,18,29-32,36-37,43-45H,14-17,19H2,1-2H3,(H,38,46)(H,47,48)/b28-27-/t29-,30-,31+,32-,36+/m1/s1
LEDER CN(C(=O)CN1CCN(C)CC1)c2ccc(N\C(=C\3/C(=O)Nc4cc(ccc34)C(=O)O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)C(=O)O)\c6ccccc6)cc2
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(3Z)-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenyl-methylene]-2-oxo-indoline-6-carbonyl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 701.72
Formel vikt 701.2697
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.