missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nintedanib Esylate, TRC

Produktkod. 30482280
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN478290100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nintedanib Esilate
CAS 656247-18-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C31 H33 N5 O4 . C2 H6 O3 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-Indole-6-carboxylic acid','2,3-dihydro-3-[[[4-[methyl[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-','methyl ester','(3Z)-','monoethanesulfonate (9CI), Nintedanib esylate, 1H-Indole-6-carboxylic acid','2,3-dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-','methyl ester','(3Z)-','ethanesulfonate (1:1), Nintedanib ethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C31H33N5O4.C2H6O3S/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38;1-2-6(3,4)5/h4-14,19,32H,15-18,20H2,1-3H3,(H,33,38);2H2,1H3,(H,3,4,5)/b29-28-;
LEDER CCS(=O)(=O)O.COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(cc3)N(C)C(=O)CN4CCN(C)CC4)/c5ccccc5)\C(=O)Nc2c1
IUPAC-namn ethanesulfonic acid;methyl (3Z)-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenylmethylidene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 649.76
Formel vikt 649.257
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.