Läs mer
Nintedanib, MedChemExpress
Beskrivning
Nintedanib (BIBF 1120) is a potent triple angiokinase inhibitor for VEGFR1/2/3, FGFR1/2/3 and PDGFRα/β with IC50s of 34 nM/13 nM/13 nM, 69 nM/37 nM/108 nM and 59 nM/65 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nintedanib |
| CAS | 656247-17-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H33N5O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | BIBF 1120 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 11.5 mg/mL (21.31 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2/C1=C(NC3=CC=C(N(C(CN4CCN(C)CC4)=O)C)C=C3)\C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.62 |
| Visa mer |