missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nintedanib N-Acetyl Impurity, TRC

Produktkod. 30471390
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30471390 10 mg -
30482541 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN20182010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2130844-77-6
Molekylformel C33H35N5O5
Molekylvikt (g/mol) 581.66
Synonym 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-, methyl ester
IUPAC-namn methyl (3Z)-1-acetyl-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenylmethylidene]-2-oxoindole-6-carboxylate
LEDER COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(cc3)N(C)C(=O)CN4CCN(C)CC4)/c5ccccc5)\C(=O)N(C(=O)C)c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nintedanib N-Acetyl Impurity
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C33H35N5O5/c1-22(39)38-28-20-24(33(42)43-4)10-15-27(28)30(32(38)41)31(23-8-6-5-7-9-23)34-25-11-13-26(14-12-25)36(3)29(40)21-37-18-16-35(2)17-19-37/h5-15,20,41H,16-19,21H2,1-4H3
Formel vikt 581.2638
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.