Läs mer
Niobiumborid, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11367417
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367417 25 g 25g
11357417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012573.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103,716 g/mol
Niobborid används ofta i keramiska material, elektrodmaterial, tunnfilmsmaterial och eldfasta material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-29-3
Molekylformel BNb
Molekylvikt (g/mol) 103.716
MDL-nummer MFCD00016236
InChI-nyckel VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
IUPAC-namn boranylidyneniobium
LEDER B#[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium boride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 114.53
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.