Läs mer
Niobium boride, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7049043
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11367417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012573.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
Niobborid används ofta i keramiska material, elektrodmaterial, tunnfilmsmaterial och eldfasta material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-29-3
Molekylformel BNb
Molekylvikt (g/mol) 103.716
MDL-nummer MFCD00016236
InChI-nyckel VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
IUPAC-namn boranylidyneniobium
LEDER B#[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium boride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 114.53
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.