Läs mer
Niobium carbide, 99+% (metals basis)
Produktkod. p-4408135
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11356518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012147.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12069-94-2 | CNb | 104.92 g/mol
Niobkarbid används i verktygskronor för skärande verktyg. Zirkoniumkarbid och niobkarbid kan användas som eldfasta beläggningar i kärnreaktorer. Den används för att tillverka bågsvetsstavar och i korrosionsbeständigt stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-94-2
Molekylformel CNb
Molekylvikt (g/mol) 104.92
MDL-nummer MFCD00016237
InChI-nyckel AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g
PubChem CID 159431
IUPAC-namn metan;niob
LEDER [C-]#[Nb+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium carbide
Smältpunkt 3500°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 104.91
Odör Odorless
Utseende Gray powder
Densitet 7.6 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.