Läs mer
Niobiumfolie, 0,127 mm tjock, glödgd, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11361328
Change view
Kvantitet:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361328 20 x 50 cm Varje
11341328 5 x 10 cm Varje
11351328 10 x 20 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010261.CT
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7440-03-1 | Obs | 92,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-1-7440
Molekylformel Nb
Molekylvikt (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-namn niob
LEDER [Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium foil
Namnnotering 0,127 mm tjock, glödnande, temper: mjuk
Kvantitet 20 x 50 cm
Odör Luktfritt
Vikt ≈5,44g/5x10cm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.