Läs mer
Niobfolie, 0,127 mm (0,005 tum) tjock, glödgat, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048359
Kvantitet:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11341328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010261.CR
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-1-7440
Molekylformel Nb
Molekylvikt (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-namn niob
LEDER [Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium foil
Namnnotering 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Kvantitet 5 x 10 cm
Odör Odorless
Vikt ≈5.44g/5x10cm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.