Läs mer
Niobfolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, 99,97 % (metallbas exklusive Ta), Ta∣< 0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048205
Kvantitet:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
Produktkod. 11310709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000238.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-1-7440
Molekylformel Nb
Molekylvikt (g/mol) 92.91
MDL-nummer MFCD00011126
InChI-nyckel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-namn niob
LEDER [Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium foil
Färg Grå eller silver
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈1.34g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta), Ta≤ 0,06 %
Procent renhet 99.97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.