Läs mer
Niobiumisopropoxid, 99 % (metallbas), 10 % vikt/volym i isopropanol/hexan (50:50), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318008
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318008 100 mL 100ml
11308008 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036572.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18368-80-4 | C15H40NbO5 | 393.386 g/mol
Niobiumisopropoxid kan användas för att påskynda torkning av färger eller tryckfärger. Det används också som effektiva katalysatorer vid omvandlingen av en aldehyd till en ester, ketoner till sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18368-80-4
Molekylformel C15H40NbO5
Molekylvikt (g/mol) 393.386
MDL-nummer MFCD00144915
InChI-nyckel FTYCGXPVPAOYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium isopropoxide, in isopropanol/hexane
PubChem CID 76420078
IUPAC-namn niob; propan-2-ol
LEDER CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium isopropoxide
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Nb[OCH(CH3)2]5
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts with water. Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol,reacts with other alcohols,ketones and esters.
Formel vikt 388.35
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.