Läs mer
Niobium(IV) selenide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11382188
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382188 10 g 10g
11392188 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013101.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12034-77-4 | NbSe2 | 250.85 g/mol
Det används som ett potentiellt ämne för tunnfilmssolceller som bakkontaktmaterial. Det används ofta i elborste& speciella lager på grund av dess konduktivitet och smörjförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12034-77-4
Molekylformel NbSe2
Molekylvikt (g/mol) 250.85
MDL-nummer MFCD00016228
InChI-nyckel CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 82841
IUPAC-namn bis(selanyliden)niob
LEDER [Se]=[Nb]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium(IV) selenide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3283
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 250.83
Procent renhet 99.8%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.