Läs mer
Niobium n-butoxid, 99 % (metallbas)
Produktkod. 11357998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357998 1 g 1g
11367998 5 g 5g
11377998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036570.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51030-47-8 | C20H50NbO5 | 463,521 g/mol
Niob n-butoxid spelar en viktig roll som en prekursor i kemisk syntes. Det används också vid tillverkning av nanomaterial. Den fungerar som en prekursor för dielektriska filmer och strukturer med kontrollerade egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51030-47-8
Molekylformel C20H50NbO5
Molekylvikt (g/mol) 463.521
MDL-nummer MFCD00144916
InChI-nyckel OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
PubChem CID 50912030
IUPAC-namn butan-1-ol;niob
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium n-butoxide
Densitet 1.09 g/mL
Kokpunkt 197°C (0.15 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Nb[O(CH2)3CH3]5
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with hydrocarbons,ketones and esters.
Formel vikt 458.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.