Läs mer
Niobiumpentklorid, TRC
Produktkod. 30466233
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30466233 50 g
1 options
Produktkod. 30466233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59853550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Niobium Pentachloride
CAS 10026-12-7
Molekylformel Cl5Nb
Kvantitet 50 g
Synonym Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium
InChI formel InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5]
IUPAC-namn neodym(5+); Pentaklorid
Molekylvikt (g/mol) 270.17
Formel vikt 318.7543